4-Methoxy-2-nitrobenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345089-25GEA 207 EUR
APOSOR345089-25G
4-Methoxy-2-nitrobenzonitril 95%
4-Methoxy-2-nitrobenzonitril
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molekulargewicht: 178,1500 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00667741
CAS-Nummer: 38469-83-9