5-Acetyl-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345295-10GEA 154 EUR
APOSOR345295-10G APOSOR345295-25G APOSOR345295-5G
5-Acetyl-2-methoxypyridin 98%
5-Acetyl-2-methoxypyridin
Formel: C₈H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664350
CAS-Nummer: 213193-32-9