2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346069-5GEA
0
EUR
APOSOR346069-5G
APOSOR346069-1G
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamid
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamid
Formel:
C₉H₁₁NOS Molekulargewicht: 181,27 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09414738 CAS-Nummer: 35582-11-7 |