2-Brom-N,N-diethylbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR3462-1GEA
56.8
EUR
APOSOR3462-1G
APOSOR3462-5G
2-Brom-N,N-diethylbenzamid 97%
2-Brom-N,N-diethylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO Molekulargewicht: 256,1390 g/mol Siedepunkt: 138…140 °C/2mmHg Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00457139 CAS-Nummer: 76041-86-6 |