4-tert-Butylbenzophenon 97%
APOSOR3478-5GEA 0 EUR
APOSOR3478-5G APOSOR3478-10G APOSOR3478-25G
4-tert-Butylbenzophenon 97%
4-tert-Butylbenzophenon
Formel: C₁₇H₁₈O
Molekulargewicht: 238,32 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017255
CAS-Nummer: 22679-54-5