5-Chlor-3-methylanthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350000-100GEA 80 EUR
APOSOR350000-100G
5-Chlor-3-methylanthranilsäure
5-Chlor-3-methylanthranilsäure
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molekulargewicht: 185,6076 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02358895
CAS-Nummer: 20776-67-4