3,5-Dibromchinolin
APOSOR350124-1GEA
0
EUR
APOSOR350124-1G
3,5-Dibromchinolin
3,5-Dibromoquinoline
Formel:
C₉H₅Br₂N Molekulargewicht: 286,95 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12024477 CAS-Nummer: 101861-59-0 |