2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350127-1GEA
902
EUR
APOSOR350127-1G
2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazol
2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazole
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ Molekulargewicht: 191,1867 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10703326 CAS-Nummer: 444731-73-1 |