Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350246-100GEA
112
EUR
APOSOR350246-100G
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Methyl-2-(4-(tert-butyl)phenyl)acetate
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ Molekulargewicht: 206,29 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051913 CAS-Nummer: 3549-23-3 |