3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3516-25GEA
87.3
EUR
APOSOR3516-25G
APOSOR3516-5G
APOSOR3516-100G
3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäurepinakolester 97%
3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₈BNO₃ Molekulargewicht: 223,08 g/mol Schmelzpunkt: 94…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05863910 CAS-Nummer: 832114-00-8 |