5-Oxazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3589-500MGEA
36.4
EUR
APOSOR3589-500MG
APOSOR3589-25G
APOSOR3589-5G
5-Oxazolcarbonsäure 98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₃ Molekulargewicht: 113,07 g/mol Schmelzpunkt: 226…230 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD04114931 CAS-Nummer: 118994-90-4 |