3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360004-1GEA
74.2
EUR
APOSOR360004-1G
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₄BNO₃ Molekulargewicht: 289,1777 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412097 CAS-Nummer: 852227-95-3 |