2-Isopropoxy-3-pyridinboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360200-1GEA
68.4
EUR
APOSOR360200-1G
2-Isopropoxy-3-pyridinboronsäure 95+%
2-Isopropoxy-3-pyridinboronsäure
Formel:
C₈H₁₂BNO₃ Molekulargewicht: 181,0000 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11855840 CAS-Nummer: 1150114-42-3 |