3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360492-1GEA 102 EUR
APOSOR360492-1G
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BO₆
Molekulargewicht: 238,00 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11053854
CAS-Nummer: 177735-55-6