1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360720-250MGEA 248 EUR
APOSOR360720-250MG
1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester 98%
1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₂₅BClNO₄
Molekulargewicht: 377,6701 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143606
CAS-Nummer: 1218790-24-9