4-Methyl-2,6-chinolindiol
|
Achtung
|
APOSOR3644-1GEA
0
EUR
APOSOR3644-1G
APOSOR3644-250MG
4-Methyl-2,6-chinolindiol
4-Methyl-2,6-chinolindiol
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437574 CAS-Nummer: 34982-01-9 |