Ethyl-4-oxazolcarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3767-5GEA 65.5 EUR
APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G APOSOR3767-1G
Ethyl-4-oxazolcarboxylat 97%
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
Molekulargewicht: 141,1300 g/mol
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114940
CAS-Nummer: 23012-14-8