4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3786-1GEA
30.6
EUR
APOSOR3786-1G
4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BClNO₃ Molekulargewicht: 289,53 g/mol Schmelzpunkt: 217…219 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027211 CAS-Nummer: 913835-37-7 |