4-sec-Butylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR3941-1GEA 154 EUR
APOSOR3941-1G APOSOR3941-10G APOSOR3941-5G
4-sec-Butylphenylboronsäure
4-sec-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekulargewicht: 178,04
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179456
CAS-Nummer: 850568-56-8