4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3955-1GEA
149
EUR
APOSOR3955-1G
APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BNO₄ Molekulargewicht: 194,98 g/mol Schmelzpunkt: 130…136 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115670 CAS-Nummer: 850568-17-1 |