4-(Propoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
APOSOR3966-25GEA 0 EUR
APOSOR3966-25G APOSOR3966-1G APOSOR3966-5G
4-(Propoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
4-(Propoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
Molekulargewicht: 208,02 g/mol
Schmelzpunkt: 108…112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659852
CAS-Nummer: 91062-38-3