(2-Brom-4-chlorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
OR400058-25G OR400058-5G
APOSOR400058-25GEA 261 EUR
APOSOR400058-25G APOSOR400058-5G
(2-Brom-4-chlorphenyl)essigsäure 98%
(2-Brom-4-chlorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrClO₂
Molekulargewicht: 249,4900 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09032951
CAS-Nummer: 52864-56-9