5-Chlorbenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR400452-5GEA
58.2
EUR
APOSOR400452-5G
APOSOR400452-25G
5-Chlorbenzoxazol
5-Chlorobenzoxazole
Formel:
C₇H₄ClNO Molekulargewicht: 153,57 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216939 CAS-Nummer: 17200-29-2 |