4-Pentylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR4007-100GEA
170
EUR
APOSOR4007-100G
APOSOR4007-5G
APOSOR4007-25G
4-Pentylphenylboronsäure 97%
4-Pentylphenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₇BO₂ Molekulargewicht: 192,07 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00995151 CAS-Nummer: 121219-12-3 |