4-Brom-3-methyl-1H-indazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR40117-250MGEA 74.2 EUR
APOSOR40117-250MG
4-Brom-3-methyl-1H-indazol 95+%
4-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molekulargewicht: 211,0586 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743499
CAS-Nummer: 1159511-73-5