3-Amino-2,6-dibrompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR40191-5GEA
16.1
EUR
APOSOR40191-5G
APOSOR40191-25G
3-Amino-2,6-dibrompyridin
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ Molekulargewicht: 251,9100 g/mol Schmelzpunkt: 147…148 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128862 CAS-Nummer: 39856-57-0 |