8-Amino-5-bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR40222-1GEA
21.9
EUR
APOSOR40222-1G
8-Amino-5-bromisochinolin
8-Amino-5-bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molekulargewicht: 223,0693 g/mol Schmelzpunkt: 187…190 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261047 CAS-Nummer: 90721-35-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...