7-Isochinolinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR40225-1GEA
287
EUR
APOSOR40225-1G
APOSOR40225-250MG
7-Isochinolinboronsäure
7-Isoquinolineboronic acid
Formel:
C₉H₈BNO₂ Molekulargewicht: 172,9763 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08234617 CAS-Nummer: 1092790-21-0 |