2,5-Dichlorbenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR40570-25GEA 87.3 EUR
APOSOR40570-25G APOSOR40570-100G
2,5-Dichlorbenzoxazol
2,5-Dichlorobenzoxazole
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molekulargewicht: 188,0100 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264312
CAS-Nummer: 3621-81-6