2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR4069-5GEA 166 EUR
APOSOR4069-5G APOSOR4069-1G
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄HCl₂NO₄S₂
Molekulargewicht: 262,09
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00067978
CAS-Nummer: 58457-24-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III