Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-[(3-Ethoxy-3-oxopropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid,(3-((3-Ethoxy-3-oxopropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4109-1G OR4109-5G
APOSOR4109-1GEA 0 EUR
APOSOR4109-1G APOSOR4109-5G
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionat 96%
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionat
Formel: C₁₂H₁₆BNO₅
Molekulargewicht: 265,07 g/mol
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115701
CAS-Nummer: 850567-28-1