4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSOR4133-5GEA 109 EUR
APOSOR4133-5G
4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat 97%
4-(Benzyloxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₁₄H₁₁NOS
Molekulargewicht: 241,31
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041095
CAS-Nummer: 139768-71-1
UN-Nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR