3-Chlor-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR4217-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR4217-250MG APOSOR4217-1G
3-Chlor-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Chlor-4-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
Molekulargewicht: 227,45 g/mol
Schmelzpunkt: 126…132 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363772
CAS-Nummer: 850589-47-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR