2-Pyridinboronsäuredimethylester 95%
Achtung
APOSOR4244-1GEA 0 EUR
APOSOR4244-1G
2-Pyridinboronsäuredimethylester 95%
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester
Formel: C₇H₁₀BNO₂
Molekulargewicht: 150,97 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03412109
CAS-Nummer: 136805-54-4