7-Brom-4-chlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR43544-1GEA 143 EUR
APOSOR43544-1G APOSOR43544-5G
7-Brom-4-chlorchinolin 98%
7-Bromo-4-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molekulargewicht: 242,4997 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684221
CAS-Nummer: 75090-52-7