3-Carboxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR4442-5GEA
14.7
EUR
APOSOR4442-5G
APOSOR4442-25G
APOSOR4442-100G
3-Carboxyphenylboronsäure
3-Carboxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ Molekulargewicht: 165,94 g/mol Schmelzpunkt: 240…247 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036833 CAS-Nummer: 25487-66-5 |