D-Cyclopropylalinine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR451082-5GEA 286 EUR
APOSOR451082-5G
D-Cyclopropylalinine
D-Cyclopropylalinine
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 129,2 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02259520
CAS-Nummer: 121786-39-8