Benzyloxyacetaldehyddiethylacetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR451328-50GEA 193 EUR
APOSOR451328-100G APOSOR451328-50G APOSOR451328-10G
Benzyloxyacetaldehyddiethylacetal 95%
Benzyloxyacetaldehyddiethylacetal
Formel: C₁₃H₂₀O₃
Molekulargewicht: 224,30 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C
Dichte: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051786
CAS-Nummer: 42783-78-8