1,4-Dibrom-2-ethylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR4524-5GEA
55.3
EUR
APOSOR4524-5G
APOSOR4524-25G
APOSOR4524-1G
1,4-Dibrom-2-ethylbenzol
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Formel:
C₈H₈Br₂ Molekulargewicht: 263,96 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672998 CAS-Nummer: 289039-53-8 |