2-Iodpropan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Isopropyliodid
APOSOR4540-500GEA 263 EUR
APOSOR4540-500G APOSOR4540-100G
2-Iodpropan 98%
2-Iodpropan
Formel: C₃H₇I
Molekulargewicht: 169,99 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 1,703 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 75-30-9
EINECS: 200-562-9
UN-Nummer: 2392
ADR: 3,III