3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR4558-5GEA 107 EUR
APOSOR4558-5G APOSOR4558-10G APOSOR4558-1G
3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95+%
3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO₂S
Schmelzpunkt: 228…230 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216487
CAS-Nummer: 80213-28-1