(3R)-3-Piperidinolhydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR4578-25GEA 111 EUR
APOSOR4578-25G
(3R)-3-Piperidinolhydrochlorid 98%
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Molekulargewicht: 137,607 g/mol
Schmelzpunkt: 195…196 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192221
CAS-Nummer: 198976-43-1