(R)-(-)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR4587-1GEA
17.6
EUR
APOSOR4587-1G
APOSOR4587-5G
(R)-(-)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid
(R)-(-)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel:
C₅H₁₄Cl₂N₂ Molekulargewicht: 173,08 g/mol Schmelzpunkt: 190…195 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06799458 CAS-Nummer: 334618-23-4 |