(2S)-2-Aminobutanamidhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR46608-100GEA 139 EUR
APOSOR46608-100G
(2S)-2-Aminobutanamidhydrochlorid 97%
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride
Formel: C₄H₁₁ClN₂O
Molekulargewicht: 138,60 g/mol
Schmelzpunkt: 259…263 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136565
CAS-Nummer: 7682-20-4