Methyl-2,5-dibrombenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR4690-25GEA 80.2 EUR
APOSOR4690-25G
Methyl-2,5-dibrombenzoat 98%
Methyl-2,5-dibrombenzoat
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Molekulargewicht: 293,94
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144757
CAS-Nummer: 57381-43-8