4-(Methansulfonylamino)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR470012-25GEA
522
EUR
APOSOR470012-25G
APOSOR470012-5G
4-(Methansulfonylamino)benzonitril
4-(Methansulfonylamino)benzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O₂S Molekulargewicht: 196,23 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00204724 CAS-Nummer: 36268-67-4 |