1,2:7,8-Diepoxyoctan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR471095-25GEA 132 EUR
APOSOR471095-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctan
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekulargewicht: 142,20
Siedepunkt: 240 °C
Dichte: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005155
CAS-Nummer: 2426-07-5
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III