(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR471615-100GEA 339 EUR
APOSOR471615-100G
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 95%
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Formel: C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂
Molekulargewicht: 341,28
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012490
CAS-Nummer: 32854-09-4