2-Amino-5-brom-4-methoxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR47918-1GEA 292 EUR
APOSOR47918-1G APOSOR47918-250MG
2-Amino-5-brom-4-methoxypyridin 95%
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molekulargewicht: 203,0400 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143383
CAS-Nummer: 1232431-11-6