L-Glutaminsäure-5-benzylester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480330-100GEA 82.9 EUR
APOSOR480330-100G
L-Glutaminsäure-5-benzylester 97%
L-Glutaminsäure-5-benzylester
Formel: C₁₂H₁₅NO₄
Molekulargewicht: 237,3 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002633
CAS-Nummer: 1676-73-9